Learn More
Abnova™ Human CASC4 Full-length ORF (NP_612432.2, 1 a.a. - 436 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_612432.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 113201 |
Peso molecular | 75.9kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16176983
|
Abnova™
H00113201-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16166983
|
Abnova™
H00113201-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The increased expression level of this gene is associated with HER-2/neu proto-oncogene overexpression. Amplification and resulting overexpression of this proto-oncogene are found in approximately 30% of human breast and 20% of human ovarian cancers. Further characterization of the product of this gene may yield insight into the fundamental biology and pathogenetic effects of HER-2/neu overexpression in human breast and ovarian cancer cells. Alternatively spliced variants encoding different isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MVGFGANRRAGRLPSLVLVVLLVVIVVLAFNYWSISSRHVLLQEEVAELQGQVQRTEVARGRLEKRNSDLLLLVDTHKKQIDQKEADYGRLSSRLQAREGLGKRCEDDKVKLQNNISYQMADIHHLKEQLAELRQEFLRQEDQLQDYRKNNTYLVKRLEYESFQCGQQMKELRAQHEENIKKLADQFLEEQKQETQKIQSNDGKELDINNQVVPKNIPKVAENVADKNEEPSSNHIPHGKEQIKRGGDAGMPGIEENDLAKVDDLPPALRKPPISVSQHESHQAISHLPTGQPLSPNMPPDSHINHNGNPGTSKQNPSSPLQRLIPGSNLDSEPRIQTDILKQATKDRVSDFHKLKQSRFFDENESPVDPQHGSKLADYNGDDGNVGEYEADKQAELAYNEEEDGDGGEEDVQDDEERELQMDPADYGKQHFNDVLEspecificaciones
NP_612432.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
75.9kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MVGFGANRRAGRLPSLVLVVLLVVIVVLAFNYWSISSRHVLLQEEVAELQGQVQRTEVARGRLEKRNSDLLLLVDTHKKQIDQKEADYGRLSSRLQAREGLGKRCEDDKVKLQNNISYQMADIHHLKEQLAELRQEFLRQEDQLQDYRKNNTYLVKRLEYESFQCGQQMKELRAQHEENIKKLADQFLEEQKQETQKIQSNDGKELDINNQVVPKNIPKVAENVADKNEEPSSNHIPHGKEQIKRGGDAGMPGIEENDLAKVDDLPPALRKPPISVSQHESHQAISHLPTGQPLSPNMPPDSHINHNGNPGTSKQNPSSPLQRLIPGSNLDSEPRIQTDILKQATKDRVSDFHKLKQSRFFDENESPVDPQHGSKLADYNGDDGNVGEYEADKQAELAYNEEEDGDGGEEDVQDDEERELQMDPADYGKQHFNDVL | |
RUO | |
CASC4 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
113201 | |
CASC4 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp459F1927/H63/MGC74708 | |
CASC4 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |