Learn More
Abnova™ Human CARD8 Partial ORF (NP_055774.1, 232 a.a. - 328 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_055774.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 22900 |
Peso molecular | 36.41kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16055305
|
Abnova™
H00022900-Q02.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16045305
|
Abnova™
H00022900-Q02.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene belongs to the caspase recruitment domain (CARD)-containing family of proteins, which are involved in pathways leading to activation of caspases or nuclear factor kappa-B (NFKB). This protein may be a component of the inflammasome, a protein complex that plays a role in the activation of proinflammatory caspases. It is thought that this protein acts as an adaptor molecule that negatively regulates NFKB activation, CASP1-dependent IL1B secretion, and apoptosis. Polymorphisms in this gene may be associated with a susceptibility to rheumatoid arthritis. Alternatively spliced transcript variants have been described for this gene, but their biological validity has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: PSDALLTKAIDDEEDRFHGVRLQTSPPMEPLNFGSSYIVSNSANLKVMPKELKLSYRSPGEIQHFSKFYAGQMKEPIQLEITEKRHGTLVWDTEVKPEspecificaciones
NP_055774.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.41kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CARDINAL/DACAR/DKFZp779L0366/Dakar/FLJ18119/FLJ18121/KIAA0955/MGC57162/NDPP/NDPP1/TUCAN | |
CARD8 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
22900 | |
CARD8 (Human) Recombinant Protein (Q02) | |
PSDALLTKAIDDEEDRFHGVRLQTSPPMEPLNFGSSYIVSNSANLKVMPKELKLSYRSPGEIQHFSKFYAGQMKEPIQLEITEKRHGTLVWDTEVKP | |
RUO | |
CARD8 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |