missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human C8orf76 Full-length ORF (NP_116236.1, 1 a.a. - 380 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00084933-P01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16166183

  • 528.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 30-10-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Sequence: MDSGCWLFGGEFEDSVFEERPERRSGPPASYCAKLCEPQWFYEETESSDDVEVLTLKKFKGDLAYRRQEYQKALQEYSSISEKLSSTNFAMKRDVQEGQARCLAHLGRHMEALEIAANLENKATNTDHLTTVLYLQLAICSSLQNLEKTIFCLQKLISLHPFNPWNWGKLAEAYLNLGPALSAALASSQKQHSFTSSDKTIKSFFPHSGKDCLLCFPETLPESSLFSVEANSSNSQKNEKALTNIQNCMAEKRETVLIETQLKACASFIRTRLLLQFTQPQQTSFALERNLRTQQEIEDKMKGFSFKEDTLLLIAEVMGEDIPEKIKDEVHPEVKCVGSVALTALVTVSSEEFEDKWFRKIKDHFCPFENQFHTEIQILA
Especificaciones

Especificaciones

NP_116236.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
69.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ14825/MGC9784
C8orf76
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
84933
C8orf76 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MDSGCWLFGGEFEDSVFEERPERRSGPPASYCAKLCEPQWFYEETESSDDVEVLTLKKFKGDLAYRRQEYQKALQEYSSISEKLSSTNFAMKRDVQEGQARCLAHLGRHMEALEIAANLENKATNTDHLTTVLYLQLAICSSLQNLEKTIFCLQKLISLHPFNPWNWGKLAEAYLNLGPALSAALASSQKQHSFTSSDKTIKSFFPHSGKDCLLCFPETLPESSLFSVEANSSNSQKNEKALTNIQNCMAEKRETVLIETQLKACASFIRTRLLLQFTQPQQTSFALERNLRTQQEIEDKMKGFSFKEDTLLLIAEVMGEDIPEKIKDEVHPEVKCVGSVALTALVTVSSEEFEDKWFRKIKDHFCPFENQFHTEIQILA
RUO
C8orf76
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales