Learn More
Abnova™ Human C7orf16 Partial ORF (NP_006649, 1 a.a. - 99 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00010842-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16173246
  • 528.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 03-11-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MMSTEQMQPLELSEDRLDKLDPRCSHLDDLSDQFIKDCDLKKKPRKGKNVQATLNVESDQKKPRRKDTPALHIPPFIPGVFSEHLIKRYDVQERHPKGK
Especificaciones
Especificaciones
NP_006649
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MMSTEQMQPLELSEDRLDKLDPRCSHLDDLSDQFIKDCDLKKKPRKGKNVQATLNVESDQKKPRRKDTPALHIPPFIPGVFSEHLIKRYDVQERHPKGK
RUO
C7orf16
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10842
C7orf16 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GSBS
C7orf16
Recombinant
wheat germ expression system