Learn More
Abnova™ Human C3orf27 Full-length ORF (AAI46514.1, 1 a.a. - 149 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00023434-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16197312
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MKEALHQIVVRCSELVSSTSLPRLSVSRLQGPPDSQPLGTLGQGGWKLLGIVGSLAPETLGGLGTEFGPCTHPLPFDMVRERERDDELRQGWLLQCPQCARTLLCHCGPFLTPPSQTSSSGFQLCSLKPSGSLVTATEPLSNFAFSYFP
Especificaciones
Especificaciones
AAI46514.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
43.34kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GR6
C3orf27
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
23434
C3orf27 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MKEALHQIVVRCSELVSSTSLPRLSVSRLQGPPDSQPLGTLGQGGWKLLGIVGSLAPETLGGLGTEFGPCTHPLPFDMVRERERDDELRQGWLLQCPQCARTLLCHCGPFLTPPSQTSSSGFQLCSLKPSGSLVTATEPLSNFAFSYFP
RUO
C3orf27