missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human C20orf71 Full-length ORF (NP_001035904.1, 1 a.a. - 218 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

341.70€ - 518.16€

Especificaciones

Nombre C20orf71 (Human) Recombinant Protein (P01)
Recombinante Yes
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Peso molecular 50.8kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16107843
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00128861-P01.25UG
25 ug
518.16€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 24-02-2022
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16197833
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00128861-P01.10UG
10 ug
341.70€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 24-02-2022
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Sequence: MMCPLWRLLIFLGLLALPLAPHKQPWPGLAQAHRDNKSTLARIIAQGLIKHNAESRIQNIHFGDRLNASAQVAPGLVGWLISGRKHQQQQESRSFDNNIVKMCAHMSIVVEFWLEKDEFGRRDLVIGKCDAEPSSVHVAILTEAIPPKMNQFLYNLKENLQKVLPHMVESQVCPLIGEILGQLDVKLLKSLIEQEAAHEPTHHETSQPSACQAGESPS
Especificaciones

Especificaciones

C20orf71 (Human) Recombinant Protein (P01)
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
50.8kDa
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SDS
Product Certifications