missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human C20orf4 Full-length ORF (NP_056326.2, 1 a.a. - 384 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00025980-P01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16107972

  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Sequence: MAAVQMDPELAKRLFFEGATVVILNMPKGTEFGIDYNSWEVGPKFRGVKMIPPGIHFLHYSSVDKANPKEVGPRMGFFLSLHQRGLTVLRWSTLREEVDLSPAPESEVEAMRANLQELDQFLGPYPYATLKKWISLTNFISEATVEKLQPENRQICAFSDVLPVLSMKHTKDRVGQNLPRCGIECKSYQEGLARLPEMKPRAGTEIRFSELPTQMFPEGATPAEITKHSMDLSYALETVLNKQFPSSPQDVLGELQFAFVCFLLGNVYEAFEHWKRLLNLLCRSEAAMMKHHTLYINLISILYHQLGEIPADFFVDIVSQDNFLTSTLQVFFSSACSIAVDATLRKKAEKFQAHLTKKFRWDFAAEPEDCAPVVVELPEGIEMG
Especificaciones

Especificaciones

NP_056326.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
69.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CGI-23/DKFZp564N1363/bA234K24.2
C20orf4
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
25980
C20orf4 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MAAVQMDPELAKRLFFEGATVVILNMPKGTEFGIDYNSWEVGPKFRGVKMIPPGIHFLHYSSVDKANPKEVGPRMGFFLSLHQRGLTVLRWSTLREEVDLSPAPESEVEAMRANLQELDQFLGPYPYATLKKWISLTNFISEATVEKLQPENRQICAFSDVLPVLSMKHTKDRVGQNLPRCGIECKSYQEGLARLPEMKPRAGTEIRFSELPTQMFPEGATPAEITKHSMDLSYALETVLNKQFPSSPQDVLGELQFAFVCFLLGNVYEAFEHWKRLLNLLCRSEAAMMKHHTLYINLISILYHQLGEIPADFFVDIVSQDNFLTSTLQVFFSSACSIAVDATLRKKAEKFQAHLTKKFRWDFAAEPEDCAPVVVELPEGIEMG
RUO
C20orf4
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Special Offers

Special Offers