Learn More
Invitrogen™ Human C1R/Complement Component C1r ELISA Kit
Human C1R/Complement Component C1r quantitates human C1R/Complement Component C1r in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH56RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Human C1R/Complement Component C1r quantitates human C1R/Complement Component C1r in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human C1R/Complement Component C1r.
El componente C1 del complemento humano es un complejo de tres glicoproteínas: C1q, C1r y C1s. C1r tiene un peso molecular de 83 000 y está presente en el plasma en una concentración media de 50 μg/ml, ya sea como un complejo con C1q y C1s o en ausencia de C1q como un tetrámero con C1s. Los subcomponentes del complejo C1 son responsables del inicio de la vía clásica de activación del complemento.Especificaciones
AI132558; C1r; C1ra; complemento subcomponente C1r; cadena pesada del complemento subcomponente C1r; cadena ligera del complemento subcomponente C1r; complemento subcomponente C1r-A; cadena pesada del complemento subcomponente C1r-A; cadena ligera del complemento subcomponente C1r-A; subcomponente r del complemento componente 1; subcomponente r-A del complemento componente 1; complemento componente 1, subcomponente r-A; complemento componente 1, subcomponente r-A; complemento componente 1, subcomponente r-A; mC1rA | |
0,065 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
C1R | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,065 a 50 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P00736 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
C1r | |
4 h 45 min |