Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para C1R/complemento componente C1r humano
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
El C1R/complemento componente C1r humano cuantifica el C1R/complemento componente C1r humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el C1R/complemento componente C1r humano natural y recombinante.
El componente C1 del complemento humano es un complejo de tres glicoproteínas: C1q, C1r y C1s. C1r tiene un peso molecular de 83 000 y está presente en el plasma en una concentración media de 50 μg/ml, ya sea como un complejo con C1q y C1s o en ausencia de C1q como un tetrámero con C1s. Los subcomponentes del complejo C1 son responsables del inicio de la vía clásica de activación del complemento.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AI132558; C1r; C1ra; complemento subcomponente C1r; cadena pesada del complemento subcomponente C1r; cadena ligera del complemento subcomponente C1r; complemento subcomponente C1r-A; cadena pesada del complemento subcomponente C1r-A; cadena ligera del complemento subcomponente C1r-A; subcomponente r del complemento componente 1; subcomponente r-A del complemento componente 1; complemento componente 1, subcomponente r-A; complemento componente 1, subcomponente r-A; complemento componente 1, subcomponente r-A; mC1rA |
| Intervalo del ensayo | De 0,065 a 50 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,065 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P00736 |
| Símbolo de gen | C1R |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |