Learn More
Abnova™ Human C14orf122 Full-length ORF (NP_057133.2, 1 a.a. - 208 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00051016-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16119512
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MGEVEISALAYVKMCLHAARYPHAAVNGLFLAPAPRSGECLCLTDCVPLFHSHLALSVMLEVALNQVDVWGAQAGLVVAGYYHANAAVNDQSPGPLALKIAGRIAEFFPDAVLIMLDNQKLVPQPRVPPVIVLENQGLRWVPKDKNLVMWRDWEESRQMVGALLEDRAHQHLVDFDCHLDDIRQDWTNQRLNTQITQWVGPTNGNGNA
Especificaciones
Especificaciones
NP_057133.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
49.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C14orf122/CGI-112
FAM158A
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
51016
C14orf122 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MGEVEISALAYVKMCLHAARYPHAAVNGLFLAPAPRSGECLCLTDCVPLFHSHLALSVMLEVALNQVDVWGAQAGLVVAGYYHANAAVNDQSPGPLALKIAGRIAEFFPDAVLIMLDNQKLVPQPRVPPVIVLENQGLRWVPKDKNLVMWRDWEESRQMVGALLEDRAHQHLVDFDCHLDDIRQDWTNQRLNTQITQWVGPTNGNGNA
RUO
FAM158A