Learn More
Abnova™ Human C11orf60 Full-length ORF (AAH11647.1, 1 a.a. - 304 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH11647.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 56912
Peso molecular 60.7kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16102333
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00056912-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16192323
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00056912-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MADNSSDECEEENNKEKKKTSQLTPQRGFSENEDDDDDDDDSSETDSDSDDDDEEHGAPLEGAYDPADYEHLPVSAEIKELFQYISRYTPQLIDLDHKLKPFIPDFIPAVGDIDAFLKVPRPDGKPDNLGLLVLDEPSTKQSDPTVLSLWLTENSKQHNITQHMKVKSLEDAEKNPKAIDTWIESISELHRSKPPATVHYTRPMPDIDTLMQEWSPEFEELLGKVSLPTAEIDCSLAEYIDMICAILDIPVYKSRIQSLHLLFSLYSEFKNSQHFKALAEGKKAFTPSSNSTSQAGDMETLTFS
Especificaciones
Especificaciones
AAH11647.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
60.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MADNSSDECEEENNKEKKKTSQLTPQRGFSENEDDDDDDDDSSETDSDSDDDDEEHGAPLEGAYDPADYEHLPVSAEIKELFQYISRYTPQLIDLDHKLKPFIPDFIPAVGDIDAFLKVPRPDGKPDNLGLLVLDEPSTKQSDPTVLSLWLTENSKQHNITQHMKVKSLEDAEKNPKAIDTWIESISELHRSKPPATVHYTRPMPDIDTLMQEWSPEFEELLGKVSLPTAEIDCSLAEYIDMICAILDIPVYKSRIQSLHLLFSLYSEFKNSQHFKALAEGKKAFTPSSNSTSQAGDMETLTFS
RUO
C11orf60
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
56912
C11orf60 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C11orf2/FLJ21827
C11orf60
Recombinant
wheat germ expression system