Learn More
Abnova™ Human C10orf46 Partial ORF (NP_722517, 111 a.a. - 210 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00143384-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16101987
  • en la oferta / 25 microgramos
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
Sequence: STININTSTSKFLMNVITIEDYKSTYWPKLDGAIDQLLTQSPGDYIPISYEQIYSCVYKCVCQQHSEQMYSDLIKKITNHLERVSKELQASPPDLYIERF
Especificaciones
Especificaciones
NP_722517
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
STININTSTSKFLMNVITIEDYKSTYWPKLDGAIDQLLTQSPGDYIPISYEQIYSCVYKCVCQQHSEQMYSDLIKKITNHLERVSKELQASPPDLYIERF
RUO
C10orf46
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
143384
C10orf46 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ40409/MGC33215
C10orf46
Recombinant
wheat germ expression system