Learn More
Abnova™ Human BRP44 Full-length ORF (NP_056230.1, 1 a.a. - 127 a.a.) Recombinant Protein MW: 40.7kDa with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00025874-P02.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16197842
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MSAAGARGLRATYHRLLDKVELMLPEKLRPLYNHPAGPRTVFFWAPIMKWGLVCAGLADMARPAEKLSTAQSAVLMATGFIWSRYSLVIIPKNWSLFAVNFFVGAAGASQLFRIWRYNQELKAKAHK
Especificaciones
Especificaciones
NP_056230.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
40.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
RUO
BRP44
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
25874
BRP44 (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp564B167/MGC125752/MGC125753
BRP44
Recombinant
wheat germ expression system