Learn More
Abnova™ Human BLMH Full-length ORF (NP_000377.1, 1 a.a. - 455 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000377.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 642 |
Peso molecular | 79kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16115757
|
Abnova™
H00000642-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16105757
|
Abnova™
H00000642-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Bleomycin hydrolase (BMH) is a cytoplasmic cysteine peptidase that is highly conserved through evolution; however, the only known activity of the enzyme is metabolic inactivation of the glycopeptide bleomycin (BLM), an essential component of combination chemotherapy regimens for cancer. The protein contains the signature active site residues of the cysteine protease papain superfamily. [provided by RefSeq]
Sequence: MSSSGLNSEKVAALIQKLNSDPQFVLAQNVGTTHDLLDICLKRATVQRAQHVFQHAVPQEGKPITNQKSSGRCWIFSCLNVMRLPFMKKLNIEEFEFSQSYLFFWDKVERCYFFLSAFVDTAQRKEPEDGRLVQFLLMNPANDGGQWDMLVNIVEKYGVIPKKCFPESYTTEATRRMNDILNHKMREFCIRLRNLVHSGATKGEISATQDVMMEEIFRVVCICLGNPPETFTWEYRDKDKNYQKIGPITPLEFYREHVKPLFNMEDKICLVNDPRPQHKYNKLYTVEYLSNMVGGRKTLYNNQPIDFLKKMVAASIKDGEAVWFGCDVGKHFNSKLGLSDMNLYDHELVFGVSLKNMNKAERLTFGESLMTHAMTFTAVSEKDDQDGAFTKWRVENSWGEDHGHKGYLCMTDEWFSEYVYEVVVDRKHVPEEVLAVLEQEPIILPAWDPMGALAEEspecificaciones
NP_000377.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
79kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BH/BMH | |
BLMH | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
642 | |
BLMH (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
RUO | |
BLMH | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |