Learn More
Abnova™ Human AXIN2 Partial ORF (NP_004646, 745 a.a. - 843 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
359.00€ - 545.00€
Especificaciones
Nombre | AXIN2 (Human) Recombinant Protein (Q01) |
---|---|
Recombinante | Yes |
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein) |
Peso molecular | 36.63kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16004995
|
Abnova™
H00008313-Q01.25UG |
25 ug |
545.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16094985
|
Abnova™
H00008313-Q01.10UG |
10 ug |
359.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Descripción
The Axin-related protein, Axin2, presumably plays an important role in the regulation of the stability of beta-catenin in the Wnt signaling pathway, like its rodent homologs, mouse conductin/rat axil. In mouse, conductin organizes a multiprotein complex of APC (adenomatous polyposis of the colon), beta-catenin, glycogen synthase kinase 3-beta, and conductin, which leads to the degradation of beta-catenin. Apparently, the deregulation of beta-catenin is an important event in the genesis of a number of malignancies. The AXIN2 gene has been mapped to 17q23-q24, a region that shows frequent loss of heterozygosity in breast cancer, neuroblastoma, and other tumors. Mutations in this gene have been associated with colorectal cancer with defective mismatch repair. [provided by RefSeq]
Sequence: EDHKEPKKLAGVHALQASELVVTYFFCGEEIPYRRMLKAQSLTLGHFKEQLSKKGNYRYYFKKASDEFACGAVFEEIWEDETVLPMYEGRILGKVERIDEspecificaciones
AXIN2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Yes | |
36.63kDa |