Learn More
Abnova™ Human AURKA Partial ORF (NP_940835.1, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_940835.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 6790 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16166045
|
Abnova™
H00006790-Q03.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16156045
|
Abnova™
H00006790-Q03.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a cell cycle-regulated kinase that appears to be involved in microtubule formation and/or stabilization at the spindle pole during chromosome segregation. The encoded protein is found at the centrosome in interphase cells and at the spindle poles in mitosis. This gene may play a role in tumor development and progression. A processed pseudogene of this gene has been found on chromosome 1, and an unprocessed pseudogene has been found on chromosome 10. Multiple transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MDRSKENCISGPVKATAPVGGPKRVLVTQQFPCQNPLPVNSGQAQRVLCPSNSSQRIPLQAQKLVSSHKPVQNQKQKQLQATSVPHPVSRPLNNTQKSKQEspecificaciones
NP_940835.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
AIK/ARK1/AURA/AURORA2/BTAK/MGC34538/STK15/STK6/STK7 | |
AURKA | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6790 | |
AURKA (Human) Recombinant Protein (Q03) | |
MDRSKENCISGPVKATAPVGGPKRVLVTQQFPCQNPLPVNSGQAQRVLCPSNSSQRIPLQAQKLVSSHKPVQNQKQKQLQATSVPHPVSRPLNNTQKSKQ | |
RUO | |
AURKA | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |