Learn More
Abnova™ Human ATP6V1E2 Partial ORF (NP_542384, 129 a.a. - 189 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00090423-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16181107
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: EPVMIVRCRPQDLLLVEAAVQKAIPEYMTISQKHVEVQIDKEAYLAVNAAGGVEVYSGNQR
Especificaciones
Especificaciones
NP_542384
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
32.45kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
EPVMIVRCRPQDLLLVEAAVQKAIPEYMTISQKHVEVQIDKEAYLAVNAAGGVEVYSGNQR
RUO
ATP6V1E2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
90423
ATP6V1E2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ATP6E1/ATP6EL2/ATP6V1EL2/MGC9341/VMA4
ATP6V1E2
Recombinant
wheat germ expression system