Learn More
Abnova™ Human ARR3 Partial ORF (NP_004303, 178 a.a. - 259 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00000407-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16104894
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: GPSAQTIRRFLLSAQPLQLQAWMDREVHYHGEPISVNVSINNCTNKVIKKIKISVDQITDVVLYSLDKYTKTVFIQEFTETV
Especificaciones
Especificaciones
NP_004303
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.76kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
GPSAQTIRRFLLSAQPLQLQAWMDREVHYHGEPISVNVSINNCTNKVIKKIKISVDQITDVVLYSLDKYTKTVFIQEFTETV
RUO
ARR3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
407
ARR3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ARRX
ARR3
Recombinant
wheat germ expression system