Learn More
Abnova™ Human ARL15 Full-length ORF (NP_061960.1, 1 a.a. - 204 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00054622-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16180673
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MSDLRITEAFLYMDYLCFRALCCKGPPPARPEYDLVCIGLTGSGKTSLLSKLCSESPDNVVSTTGFSIKAVPFQNAILNVKELGGADNIRKYWSRYYQGSQGVIFVLDSASSEDDLEAARNELHSALQHPQLCTLPFLILANHQDKPAARSVQEIKKYFELEPLARGKRWILQPCSLDDMDALKDSFSQLINLLEEKDHEAVRM
Especificaciones
Especificaciones
NP_061960.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
49.3kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
RUO
ARL15
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
54622
ARL15 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ARFRP2/FLJ20051
ARL15
Recombinant
wheat germ expression system