Learn More
Abnova™ Human ARFGEF1 Partial ORF (NP_006412.2, 311 a.a. - 411 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
341.70€ - 518.16€
Especificaciones
Nombre ARFGEF1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Recombinante Yes
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
Peso molecular 36.85kDa
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16112816
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010565-Q01.25UG
25 ug
518.16€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 21-02-2022
16102816
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010565-Q01.10UG
10 ug
341.70€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 21-02-2022
Descripción
Descripción
ADP-ribosylation factors (ARFs) play an important role in intracellular vesicular trafficking. The protein encoded by this gene is involved in the activation of ARFs by accelerating replacement of bound GDP with GTP. It contains a Sec7 domain, which may be responsible for the guanine-nucleotide exchange activity and also the brefeldin A inhibition. [provided by RefSeq]
Sequence: EVLYDGENHDCEEKPQDIVQNIVEEMVNIVVGDMGEGTTINASADGNIGTIEDGSDSENIQANGIPGTPISVAYTPSLPDDRLSVSSNDTQESGNSSGPSP
Especificaciones
Especificaciones
ARFGEF1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Yes
36.85kDa