Learn More
Invitrogen™ Human ApoA2 ELISA Kit
Human ApoA2 quantitates human ApoA2 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH33RBX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
Descripción
Human ApoA2 quantitates human ApoA2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ApoA2.
Se conocen al menos 9 formas polimórficas distintas de apolipoproteínas. Las apolipoproteínas actúan como estabilizadores de las partículas de lipoproteínas intactas. Las mediciones cuantitativas de las partículas HDL, LDL y VLDL del suero humano se utilizan a menudo para estimar el riesgo relativo de enfermedad coronaria de un individuo. Además, se ha sugerido que las mediciones inmunológicas cuantitativas de ciertas apolipoproteínas (especialmente A-1 y B) son estimadores más precisos de la enfermedad coronaria que las mediciones de las partículas de lipoproteínas (especialmente HDL y LDL). Las apolipoproteínas se obtienen del plasma humano mediante ultracentrifugación en gradiente de densidad y HPLC.Especificaciones
Alp-2; APO A2; APOA2; Apoa-2; ApoAII; Apo-AII; ApoA-II; Apolipoproteína; Apolipoproteína A2; Apolipoproteína AII; Apolipoproteína A-II; Apolipoproteína A-II(1-76); Hdl-1; ProapoA-II; Proapolipoproteína A-II; Apolipoproteína A-II truncada | |
0,025 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
APOA2 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,025 a 20 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P02652 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
5 x 96 pruebas | |
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
ApoA2 | |
4 h 45 min |