Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para ApoA2 humana
Description
Human ApoA2 quantitates human ApoA2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ApoA2.
Se conocen al menos 9 formas polimórficas distintas de apolipoproteínas. Las apolipoproteínas actúan como estabilizadores de las partículas de lipoproteínas intactas. Las mediciones cuantitativas de las partículas HDL, LDL y VLDL del suero humano se utilizan a menudo para estimar el riesgo relativo de enfermedad coronaria de un individuo. Además, se ha sugerido que las mediciones inmunológicas cuantitativas de ciertas apolipoproteínas (especialmente A-1 y B) son estimadores más precisos de la enfermedad coronaria que las mediciones de las partículas de lipoproteínas (especialmente HDL y LDL). Las apolipoproteínas se obtienen del plasma humano mediante ultracentrifugación en gradiente de densidad y HPLC.
Specifications
Specifications
| Número de acceso | Alp-2; APO A2; APOA2; Apoa-2; ApoAII; Apo-AII; ApoA-II; Apolipoproteína; Apolipoproteína A2; Apolipoproteína AII; Apolipoproteína A-II; Apolipoproteína A-II(1-76); Hdl-1; ProapoA-II; Proapolipoproteína A-II; Apolipoproteína A-II truncada |
| Intervalo del ensayo | De 0,025 a 20 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,025 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P02652 |
| Símbolo de gen | APOA2 |
| CV interensayo | <12% |
| Show More |