Learn More
Invitrogen™ Human ANGPTL3 ELISA Kit
Human ANGPTL3 quantitates human ANGPTL3 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH29RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Human ANGPTL3 quantitates human ANGPTL3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ANGPTL3.
Este gen codifica un miembro de una familia de proteínas secretadas que actúan en la angiogénesis. La proteína codificada, que se expresa predominantemente en el hígado, se sigue procesando en una cadena que contiene un dominio de bobina en espiral C-terminal y una cadena C-terminal de fibrinógeno. La cadena N-terminal es importante para el metabolismo lipídico, mientras que la cadena C-terminal puede estar implicada en la angiogénesis. Las mutaciones en este gen causan la hipobetalipoproteinemia familiar de tipo 2.Especificaciones
ANG-5; angiopoietina 5; angiopoietina like 3; angiopoietina-5; angiopoietina-like 3; proteína 3 similar a la angiopoietina; proteína 3 relacionada con la angiopoietina; ANGPT5; Angptl3; ANGPTL3(17-221); ANGPTL3(17-224); ANL3; FHBL2; hypl; hipolipidemia; UNQ153/PRO179 | |
8,2 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
ANGPTL3 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 8,2 a 2000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q9Y5C1 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
ANGPTL3 | |
4 h 45 min |