Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para ANGPTL3 humana
Código de producto. p-7219495
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17145069
Marca: Invitrogen™ EH29RBX5
La ANGPTL3 humana cuantifica la ANGPTL3 humano en suero, plasma y sobrenadante.
La ANGPTL3 humana cuantifica la ANGPTL3 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el ANGPTL3 humano natural y recombinante.
Este gen codifica un miembro de una familia de proteínas secretadas que actúan en la angiogénesis. La proteína codificada, que se expresa predominantemente en el hígado, se sigue procesando en una cadena que contiene un dominio de bobina en espiral C-terminal y una cadena C-terminal de fibrinógeno. La cadena N-terminal es importante para el metabolismo lipídico, mientras que la cadena C-terminal puede estar implicada en la angiogénesis. Las mutaciones en este gen causan la hipobetalipoproteinemia familiar de tipo 2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso ANG-5; angiopoietina 5; angiopoietina like 3; angiopoietina-5; angiopoietina-like 3; proteína 3 similar a la angiopoietina; proteína 3 relacionada con la angiopoietina; ANGPT5; Angptl3; ANGPTL3(17-221); ANGPTL3(17-224); ANL3; FHBL2; hypl; hipolipidemia; UNQ153/PRO179
Intervalo del ensayo De 8,2 a 2000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 8,2 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9Y5C1
Símbolo de gen ANGPTL3
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo ANGPTL3
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min