Learn More
Abnova™ Human AKAP1 Partial ORF (NP_003479, 806 a.a. - 903 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003479 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 8165 |
Peso molecular | 36.52kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16198265
|
Abnova™
H00008165-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16108275
|
Abnova™
H00008165-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The A-kinase anchor proteins (AKAPs) are a group of structurally diverse proteins, which have the common function of binding to the regulatory subunit of protein kinase A (PKA) and confining the holoenzyme to discrete locations within the cell. This gene encodes a member of the AKAP family. The encoded protein binds to type I and type II regulatory subunits of PKA and anchors them to the mitochondrion. This protein is speculated to be involved in the cAMP-dependent signal transduction pathway and in directing RNA to a specific cellular compartment. [provided by RefSeq]
Sequence: VLRQIRSDFVTLPFQGAEVLLDSVMPLSDDDQFSPEADAAMSEMTGNTALLAQVTSYSPTGLPLIQLWSVVGDEVVLINRSLVERGLAQWVDSYYTSLEspecificaciones
NP_003479 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.52kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
AKAP/AKAP121/AKAP149/AKAP84/D-AKAP1/MGC1807/PRKA1/SAKAP84 | |
AKAP1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
8165 | |
AKAP1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
VLRQIRSDFVTLPFQGAEVLLDSVMPLSDDDQFSPEADAAMSEMTGNTALLAQVTSYSPTGLPLIQLWSVVGDEVVLINRSLVERGLAQWVDSYYTSL | |
RUO | |
AKAP1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |