Learn More
Abnova™ Human AHNAK2 Partial ORF (XP_290629.5, 5527 a.a. - 5636 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00113146-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16191357
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: ELPKKQEKAGWFRFPKLGFSSSPTKKSKSTEDGAELEEQKLQEETITFFDARESFSPEEKEEGELIGPVGTGLDSRVMVTSAARTELILPEQDRKADDESKGSGLGPNEG
Especificaciones
Especificaciones
XP_290629.5
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
ELPKKQEKAGWFRFPKLGFSSSPTKKSKSTEDGAELEEQKLQEETITFFDARESFSPEEKEEGELIGPVGTGLDSRVMVTSAARTELILPEQDRKADDESKGSGLGPNEG
RUO
AHNAK2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
113146
AHNAK2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C14orf78/KIAA2019
AHNAK2
Recombinant
wheat germ expression system