Learn More
Abnova™ Human ADH6 Partial ORF (NP_000663, 55 a.a. - 144 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000663 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 130 |
Peso molecular | 35.64kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16164174
|
Abnova™
H00000130-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16154174
|
Abnova™
H00000130-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes class V alcohol dehydrogenase, which is a member of the alcohol dehydrogenase family. Members of this family metabolize a wide variety of substrates, including ethanol, retinol, other aliphatic alcohols, hydroxysteroids, and lipid peroxidation products. This gene is expressed in the stomach as well as in the liver, and it contains a glucocorticoid response element upstream of its 5' UTR, which is a steroid hormone receptor binding site. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: GSKHLDLLYPTILGHEGAGIVESIGEGVSTVKPGDKVITLFLPQCGECTSCLNSEGNFCIQFKQSKTQLMSDGTSRFTCKGKSIYHFGNTEspecificaciones
NP_000663 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.64kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ADH-5 | |
ADH6 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
130 | |
ADH6 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
GSKHLDLLYPTILGHEGAGIVESIGEGVSTVKPGDKVITLFLPQCGECTSCLNSEGNFCIQFKQSKTQLMSDGTSRFTCKGKSIYHFGNT | |
RUO | |
ADH6 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |