Learn More
Invitrogen™ Human ADAMTS-15 ELISA Kit
Human ADAMTS-15 quantitates human ADAMTS-15 in serum, plasma, supernatant.
656.00€ - 2635.00€
Especificaciones
Número de acceso | una desintegrina y metaloproteinasa; una desintegrina y metaloproteinasa con motivos de trombospondina 15; una desintegrina y metaloproteinasa (tipo reprolysin) con motivos de trombospondina tipo 1, 15; una desintegrina y metaloproteasa (tipo reprolysin) con motivo de trombospondina tipo 1, 15; una desintegrina y metaloproteasa (tipo reprolysin) con motivo de trombospondina tipo 1, 15; preproteína; ADAM; ADAM metalopéptidasa con motivo de trombospondina tipo 1 15; ADAM metalopéptidasa con motivo de trombospondina tipo 1, 15; ADAMs; ADAM-TS 15; ADAMTS15; ADAM-TS15; ADAMTS-15; metalopéptidasas; metaloproteasa desintegrina 15 con dominios de trombospondina |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,45 a 100 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,45 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17144889
|
Invitrogen™
EH13RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17194413
|
Invitrogen™
EH13RB |
96 pruebas |
656.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Human ADAMTS-15 quantitates human ADAMTS-15 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ADAMTS-15.
ADAMTS proteases are secreted enzymes containing a prometalloprotease domain of the reprolysin type. The ADAMTS proteases function in processing of procollagens and von Willebrand factor as well as catabolism of aggrecan, versican and brevican. They have been demonstrated to have important roles in connective tissue organization, coagulation, inflammation, arthritis, angiogenesis and cell migration. The immunizing peptide sequence is 100% conserved between human, mouse and rat.Especificaciones
una desintegrina y metaloproteinasa; una desintegrina y metaloproteinasa con motivos de trombospondina 15; una desintegrina y metaloproteinasa (tipo reprolysin) con motivos de trombospondina tipo 1, 15; una desintegrina y metaloproteasa (tipo reprolysin) con motivo de trombospondina tipo 1, 15; una desintegrina y metaloproteasa (tipo reprolysin) con motivo de trombospondina tipo 1, 15; preproteína; ADAM; ADAM metalopéptidasa con motivo de trombospondina tipo 1 15; ADAM metalopéptidasa con motivo de trombospondina tipo 1, 15; ADAMs; ADAM-TS 15; ADAMTS15; ADAM-TS15; ADAMTS-15; metalopéptidasas; metaloproteasa desintegrina 15 con dominios de trombospondina | |
0,45 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
ADAMTS15 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
ADAMTS15 | |
4 h 45 min |
De 0,45 a 100 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q8TE58 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |