Learn More
Invitrogen™ Human ADAMTS-15 ELISA Kit
Human ADAMTS-15 quantitates human ADAMTS-15 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH13RBX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
Descripción
Human ADAMTS-15 quantitates human ADAMTS-15 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ADAMTS-15.
Las proteasas ADAMTS son enzimas segregadas que contienen un dominio de prometalloproteasa del tipo de la reprolysina. Las proteasas ADAMTS funcionan en el procesamiento de los procolágenos y del factor de von Willebrand, así como en el catabolismo del agrecano, el versicano y el brevican. Se ha demostrado que tienen papeles importantes en la organización del tejido conectivo, la coagulación, la inflamación, la artritis, la angiogénesis y la migración celular. La secuencia de péptidos inmunizantes se conserva al 100 % entre humanos, ratones y ratas.Especificaciones
una desintegrina y metaloproteinasa; una desintegrina y metaloproteinasa con motivos de trombospondina 15; una desintegrina y metaloproteinasa (tipo reprolysin) con motivos de trombospondina tipo 1, 15; una desintegrina y metaloproteasa (tipo reprolysin) con motivo de trombospondina tipo 1, 15; una desintegrina y metaloproteasa (tipo reprolysin) con motivo de trombospondina tipo 1, 15; preproteína; ADAM; ADAM metalopéptidasa con motivo de trombospondina tipo 1 15; ADAM metalopéptidasa con motivo de trombospondina tipo 1, 15; ADAMs; ADAM-TS 15; ADAMTS15; ADAM-TS15; ADAMTS-15; metalopéptidasas; metaloproteasa desintegrina 15 con dominios de trombospondina | |
0,45 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
ADAMTS15 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,45 a 100 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q8TE58 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
5 x 96 pruebas | |
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
ADAMTS15 | |
4 h 45 min |