Learn More
Abnova™ Human ADAMDEC1 Partial ORF (NP_055294, 361 a.a. - 470 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_055294
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 27299
Peso molecular 37.84kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16195846
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00027299-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16105856
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00027299-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This encoded protein is thought to be a secreted protein belonging to the disintegrin metalloproteinase family. Its expression is upregulated during dendritic cells maturation. This protein may play an important role in dendritic cell function and their interactions with germinal center T cells. [provided by RefSeq]
Sequence: PDVPFNTKCPSGSCVMNQYLSSKFPKDFSTSCRAHFERYLLSQKPKCLLQAPIPTNIMTTPVCGNHLLEVGEDCDCGSPKECTNLCCEALTCKLKPGTDCGGDAPNHTTE
Especificaciones
Especificaciones
NP_055294
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
M12.219
ADAMDEC1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
27299
ADAMDEC1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
PDVPFNTKCPSGSCVMNQYLSSKFPKDFSTSCRAHFERYLLSQKPKCLLQAPIPTNIMTTPVCGNHLLEVGEDCDCGSPKECTNLCCEALTCKLKPGTDCGGDAPNHTTE
RUO
ADAMDEC1