Learn More
Abnova™ Human ABCA8 Full-length ORF (AAH47765.1, 1 a.a. - 266 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH47765.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 10351 |
Peso molecular | 57.2kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16194922
|
Abnova™
H00010351-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16104932
|
Abnova™
H00010351-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The membrane-associated protein encoded by this gene is a member of the superfamily of ATP-binding cassette (ABC) transporters. ABC proteins transport various molecules across extra- and intracellular membranes. ABC genes are divided into seven distinct subfamilies (ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). This protein is a member of the ABC1 subfamily. Members of the ABC1 subfamily comprise the only major ABC subfamily found exclusively in multicellular eukaryotes. The function of this protein has not yet been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MRKRKISVCQQTWALLCKNFLKKWRMKRESLMEWLNSLLLLLCLYIYPHSHQVNDFSSLLTMDLGRVDTFNESRFSVVYTPVTNTTQQIMNKVASTPFLAGKEVLGLPDEESIKEFTANYPEEIVRVTFTNTYSYHLKFLLGHGMPAKKEHKDHTAHCYETNEDVYCEVSVFWKEGFVALQAAINAAIIEITTNHSVMEELMSVTGKNMKMHSFIGQSGVITDLYLFSCIISFSSFIYYASVNVTRERKRMKALMTMMGLRDSAFWEspecificaciones
AAH47765.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
57.2kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
KIAA0822/MGC163152 | |
ABCA8 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
10351 | |
ABCA8 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
RUO | |
ABCA8 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |