Learn More
Abnova™ Human ABCA2 Partial ORF (NP_001597, 76 a.a. - 174 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001597 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 20 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16114214
|
Abnova™
H00000020-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16104214
|
Abnova™
H00000020-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The membrane-associated protein encoded by this gene is a member of the superfamily of ATP-binding cassette (ABC) transporters. ABC proteins transport various molecules across extra- and intracellular membranes. ABC genes are divided into seven distinct subfamilies (ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). This protein is a member of the ABC1 subfamily. Members of the ABC1 subfamily comprise the only major ABC subfamily found exclusively in multicellular eukaryotes. This protein is highly expressed in brain tissue and may play a role in macrophage lipid metabolism and neural development. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: PDGQRDEFGFLQYANSTVTQLLERLDRVVEEGNLFDPARPSLGSELEALRQHLEALSAGPGTSGSHLDRSTVSSFSLDSVARNPQELWRFLTQNLSLPNEspecificaciones
NP_001597 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ABC2/MGC129761 | |
ABCA2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
20 | |
ABCA2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
PDGQRDEFGFLQYANSTVTQLLERLDRVVEEGNLFDPARPSLGSELEALRQHLEALSAGPGTSGSHLDRSTVSSFSLDSVARNPQELWRFLTQNLSLPN | |
RUO | |
ABCA2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |