Learn More
Cole-Parmer™ Hubtron™ Advance Fluoroelastomer Tubing
Ideal for corrosive chemical transfer, electronic applications, ink and general printing applications, and automotive applications
Marca: Cole-Parmer™ 95226-00
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Transparentes, muy baja permeabilidad a gases, altamente compatibles con productos químicos.
- Revestimiento de fluoroplástico interior, cubierta de fluoroelastómero exterior.
- Revestimiento interior liso.
- Excelente resistencia al alcohol, al éster, al ácido y al álcali.
- Esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Resina: FDA; sin DEHP; sin ftalato; Farmacopea europea; NSF-61; NSF-51; 3A; ADCF; USP | |
1,6 mm | |
4,8 mm | |
7,6 m | |
14 °F | |
Transparente | |
de 120 °C |
Esterilizable en autoclave | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
25 pies | |
1,6 mm | |
- 10 °C | |
248 °F |