Learn More
Cole-Parmer™ Hubtron™ Advance Fluoroelastomer Tubing
Ideal for corrosive chemical transfer, electronic applications, ink and general printing applications, and automotive applications
705.00€ - 1160.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Resina: FDA; sin DEHP; sin ftalato; Farmacopea europea; NSF-61; NSF-51; 3A; ADCF; USP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 7,6 m
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11785298
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
95226-00
1,6 mm
705.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11705308
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
95226-04
4,8 mm
1160.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Transparent, very low gas permeability, highly chemical compatible.
  • Inner fluoroplastic liner, outer fluoroelastomer cover.
  • Smooth inner lining.
  • Excellent alcohol, ester, acid and alkali resistance.
  • Autoclavable.
Especificaciones
Especificaciones
Resina: FDA; sin DEHP; sin ftalato; Farmacopea europea; NSF-61; NSF-51; 3A; ADCF; USP
Politetrafluoroetileno (PTFE)
7,6 m
14 °F
Transparente
de 120 °C
Esterilizable en autoclave
25 pies
1,6 mm
- 10 °C
248 °F