Learn More
Trajan Scientific and Medical™ HT Science Silicon Septa
Bleed and temperature optimized material.
65.70€
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15208623
|
Trajan Scientific and Medical™
0418992 |
12,5 mm |
65.70€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15288613
|
Trajan Scientific and Medical™
041896 |
9 mm |
65.70€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15298613
|
Trajan Scientific and Medical™
041899 |
11,5 mm |
65.70€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Bleed and temperature optimized septa
- Reliable seal against carrier gas pressure in the inlet
- No bleed or contamination into the GC system
- Maximum operating temperature of 400°C (330°C for 17mm size)
Especificaciones
HT |