Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Septos de silicio HT Science
Código de producto. 15208623
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
9 mm
11,5 mm
12,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15208623 12,5 mm paquete de 24
15288613 9 mm paquete de 25
15298613 11,5 mm paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15208623 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 0418992
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Material optimizado para ofrecer un bajo sangrado y una alta resistencia a las temperaturas.
  • Septos optimizados para altas temperaturas y bajo sangrado
  • Sellado resistente a la presión que ejerce el gas portador en la entrada
  • No produce sangrado ni contaminación en el sistema GC
  • Temperatura de funcionamiento máxima de 400 °C (330 °C para el modelo de 17 mm)
Especificaciones
Tipo HT
Diámetro interior (métrico) 12,5 mm
Cantidad 24/paq.