Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Septos de silicio HT Science
Código de producto. 15288613
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
9 mm
11,5 mm
12,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 25
Código de producto. 15288613
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 041896
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Material optimizado para ofrecer un bajo sangrado y una alta resistencia a las temperaturas.
  • Septos optimizados para altas temperaturas y bajo sangrado
  • Sellado resistente a la presión que ejerce el gas portador en la entrada
  • No produce sangrado ni contaminación en el sistema GC
  • Temperatura de funcionamiento máxima de 400 °C (330 °C para el modelo de 17 mm)
Especificaciones
Tipo HT
Diámetro interior (métrico) 9 mm
Cantidad 25/paq.