Learn More
HSP20 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 16813-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16806564
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
HSPB6 is associated with actin and modulates smooth muscle relaxation.
Especificaciones
Especificaciones
HSP20
Polyclonal
Unconjugated
HSPB6
Heat shock protein beta 6, Hsp20, HSPB6
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
126393, 192245, 243912
-20°C
Liquid
Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O14558, P97541, Q5EBG6
Hspb6
HSP20 Fusion Protein Ag10352
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat