Learn More
HSP20 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7207681 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16816564 20 μL 20 microlitros
16806564 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16816564
Marca: Proteintech 168131AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
HSPB6 is associated with actin and modulates smooth muscle relaxation.
Especificaciones
Antígeno HSP20
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica HSPB6
N.º de referencia del gen O14558, P97541, Q5EBG6
Alias de gen Heat shock protein beta 6, Hsp20, HSPB6
Símbolos de los genes Hspb6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HSP20 Fusion Protein Ag10352
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 126393, 192245, 243912
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG