missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HRASLS5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 17581-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16817514

  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

catalyzes N-acylation of phosphatidylethanolamine (PE) to generate N-Acylphosphatidylethanolamine (NAPE) a precursor of bioactive N-acylethanolamines, including the endocannabinoid adamide.
Especificaciones

Especificaciones

HRASLS5
Polyclonal
Unconjugated
HRASLS5
H rev107 like protein 5, HRAS like suppressor 5, HRASLS5, HRLP5, iNAT, RLP1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
117245, 293711, 66727
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q96KN8, Q9CPX5
Hrasls5
HRASLS5 Fusion Protein Ag11113
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales