missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HRASLS5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | HRASLS5 |
---|---|
Concentración | 0.23 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16817514
|
Proteintech
17581-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16807514
|
Proteintech
17581-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
catalyzes N-acylation of phosphatidylethanolamine (PE) to generate N-Acylphosphatidylethanolamine (NAPE) a precursor of bioactive N-acylethanolamines, including the endocannabinoid adamide.Especificaciones
HRASLS5 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q96KN8, Q9CPX5 | |
117245, 293711, 66727 | |
HRASLS5 Fusion Protein Ag11113 | |
Primary | |
-20°C | |
HRASLS5 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
H rev107 like protein 5, HRAS like suppressor 5, HRASLS5, HRLP5, iNAT, RLP1 | |
Hrasls5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |