Learn More
Horst™ Bandas calientes
Marca:  Horst™ SQ00005
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11947897
  • 303.16€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
230V
Tensión de 230 V
70w
Banda caliente