Learn More
Horst™ Bandas calientes
Código de producto. p-8005783
Change view
Click to view available options
Tensión:
77V
120V
230 V
230V
Vataje:
26w
62w
66w
70w
80 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Vataje unitSize
11917887 230V 62w cada uno
11912033 230V 66w cada uno
11927887 120V 62w cada uno
11947897 230V 70w cada uno
11947877 77V 26w cada uno
11982016 230 V 80 W cada uno
6 options
Código de producto. 11917887
Marca: Horst™ SQ00021
Solo quedan null
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 1,13m
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1,13m
Tensión 230V
Requisitos eléctricos Tensión de 230 V
Vataje 62w
Tipo de producto Banda caliente