Learn More
Horst™ Bandas calientes
Marca:  Horst™ SQ00044A
Detalles adicionales : Peso : 0.07200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11947877
  • 102.08€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
77V
Tensión de 77 V
26w
Banda caliente