Learn More
Horst™ Bandas calientes
Marca:  Horst™ SQ00038
Detalles adicionales : Peso : 0.11700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11927887
  • 281.96€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
1,65m
120V
62w
1,65m
Tensión de 120 V
Banda caliente