Learn More
Horst™ Bandas calientes
Marca:  Horst™ SQ00006
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11912033
  • 666.74€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
1,5m
230V
66w
1,5m
Tensión de 230 V
Banda caliente