Learn More
Fisherbrand™ Horizontal Large Gel Systems: Combs
For large gel systems
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11972985
  • 56.10€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para sistemas de gel grandes
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de electroforesis en gel grande Owl™ A2 y A5
25 x 20 cm
0,1 cm
9,8 in
7,8 in
20 cm
Peine estándar
28
25 μl
25 cm
0,19 in
0,5 cm