Learn More
Fisherbrand™ Sistemas de geles grandes horizontales Peines
Código de producto. p-142491 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
N.° de dientes:
1
8
12
16
20
24
28
32
36
Grosor de los dientes (métrico):
0,1 cm
0,15 cm
20 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. N.° de dientes Grosor de los dientes (métrico) unitSize
12453657 8 0,15 cm cada uno
11958726 32 0,1 cm cada uno
11962915 24 0,15 cm cada uno
11982925 1 20 cm cada uno
12443657 8 0,1 cm cada uno
11787115 36 0,15 cm 1 PCS
11952915 24 0,1 cm 1 PCS
11972915 36 0,1 cm cada uno
11972985 28 0,1 cm cada uno
11932915 16 0,1 cm cada uno
11942915 16 0,15 cm cada uno
11912915 12 0,1 cm cada uno
12423657 20 0,15 cm cada uno
10697624 28 0,15 cm cada uno
11988536 32 0,15 cm cada uno
11922915 12 0,15 cm 1 PCS
16 options
Código de producto. 12453657
Marca: Fisherbrand™ A28D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para sistemas de gel grandes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis en gel grande Owl™ A2 y A5
Tipo Peine estándar
Dimensiones del gel 25 x 20 cm
N.° de dientes 8
Grosor de los dientes (métrico) 0,15 cm
Volumen (llenado) métrico 165 μl
Longitud del gel (imperial) 9,8 in
Longitud del gel (métrico) 25 cm
Anchura del gel (imperial) 7,8 in
Anchura de los dientes (imperial) 0,88 in
Anchura del gel (métrico) 20 cm
Anchura de los dientes (métrico) 2,25 cm