Learn More
Fisherbrand™ Horizontal Large Gel Systems: Combs
For large gel systems
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11972915
  • 57.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para sistemas de gel grandes
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de electroforesis en gel grande Owl™ A2 y A5
25 x 20 cm
0,1 cm
9,8 in
7,8 in
20 cm
Peine estándar
36
15 μl
25 cm
0,13 in
0,35 cm