Learn More
Honeywell™ Zapatos Honeywell™ Plug ESD S1P
Marca: Honeywell™ 6246134-43/7
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Especificaciones
ISO 9001/2000, clase 2, Certificado CE, EN ISO 20345: 2011 S1P SRC, EN 61340-4-3:2001 | |
Poliuretano de doble densidad | |
Cuero | |
Garantiza un trabajo sencillo y flexibilidad, absorbe los impactos y protege contra los cambios de temperatura | |
Tapón | |
Sí |
Tiras de velcro | |
Para áreas de microelectrónica, semiconductores y circuitos impresos | |
43 | |
Poliuretano de doble densidad | |
Ácidos y álcalis, agua, abrasión, deslizamiento | |
Zapato Plug ESD S1P |